N1773
[Ser2]-Neuromedin C
≥97% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
[Ser2]-Neuromedin C, ≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Zusammensetzung
Peptide content, ~70%
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(Cc4cnc[nH]4)NC(=O)C(CO)NC(=O)CN)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C49H72N16O11S/c1-25(2)13-34(45(72)61-33(42(51)69)11-12-77-6)62-46(73)36(15-29-19-52-23-56-29)59-40(68)21-55-49(76)41(26(3)4)65-43(70)27(5)58-44(71)35(14-28-18-54-32-10-8-7-9-31(28)32)63-47(74)37(16-30-20-53-24-57-30)64-48(75)38(22-66)60-39(67)17-50/h7-10,18-20,23-27,33-38,41,54,66H,11-17,21-22,50H2,1-6H3,(H2,51,69)(H,52,56)(H,53,57)(H,55,76)(H,58,71)(H,59,68)(H,60,67)(H,61,72)(H,62,73)(H,63,74)(H,64,75)(H,65,70)
InChIKey
CDSKUMVQOSVSRF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRP(2922)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable