Fortfahren mit
N142
NO-711 hydrochloride
≥98% (HPLC), GABA uptake inhibitor, powder
Synonym(e):
1-[2-[[(Diphenylmethylene)imino]oxy]ethyl]-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid hydrochloride hydrochloride, NNC-711 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
160,00 €
25 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
489,00 €
415,65 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.87
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
160,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
NO-711 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
H2O: 10 mg/mL at 60 °C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)C1=CCCN(CCO\N=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)C1
InChI
1S/C21H22N2O3.ClH/c24-21(25)19-12-7-13-23(16-19)14-15-26-22-20(17-8-3-1-4-9-17)18-10-5-2-6-11-18;/h1-6,8-12H,7,13-16H2,(H,24,25);1H
InChI key
YZYRTEYMUTWJPL-UHFFFAOYSA-N
Application
NO-711 hydrochloride is suitable for use as γ-aminobutyric acid (GABA) transporter-1 (GAT-1) antagonists or GABA uptake inhibitor.
Biochem/physiol Actions
NO-711 is a potent and selective GABA uptake inhibitor that crosses the blood-brain barrier.
NO-711 is a potent and selective GABA uptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Photosensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2570M2824SML0588
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)