Merck
N0262
Sigma-Aldrich
2-Amino-1,5-naphthalindisulfonsäure Natriumsalz
Synonym(e):
2-Naphthylamin-1,5-disulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO6S2 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.31 (free acid basis)
Beilstein:
2888645
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc2c(cccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Anwendung
Reported to be useful in sequential analysis of non-polar peptides.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new, improved technique for automated sequencing of non-polar peptides.
J A Foster et al.
Biochemical and biophysical research communications, 53(1), 70-74 (1973-07-02)