MTCT90051S
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
sterile, pkg of 500 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(strainer cap (35 µm))
polystyrene
round clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduation: no
Verpackung
pkg of 500 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio T9005-1S
Kapazität
5 mL
Durchm. × L
12 mm × 75 mm
Eignung
suitable for (cell culture)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity