MTCC3150S
MTC™ Bio ScrewSeal™ Microcentrifuge Tubes
conical clear bottom, capacity 1.5 mL, pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Synonym(e):
conical tube, plastic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical clear bottom
polypropylene
round
screw top cap
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C3150-S
Parameter
22,000 × g speed
Kapazität
1.5 mL
Durchm. × L
12.8 mm × 45 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free