Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8803
W × l:
5 in. × 7 in.
Packaging:
pack of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8803
W × L
5 in. × 7 in.
General description
BluBlot™ HS Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Features and Benefits
- High Contrast
- Reduced Background
- Publication Quality
- Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
- Double Emulsion
Legal Information
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio BluBlot™ HS Autoradiography Flim
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?