Merck
MIDI26
Sigma-Aldrich
PKH26 Roter Fluoreszenz-Zell-Linker, Midi-Kit für generelle Zellmembran-Markierung
Distributed for Phanos Technologies
Synonym(e):
pkh membrane dye, red pkh
Größe auswählen
1 KIT
524,00 €
524,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
524,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.47
524,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Distributed for Phanos Technologies
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Fluoreszenz
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Das Kit enthält ausreichend Farbstoff für bis zu 50 Proben mit jeweils 20 Millionen Zellen und ausreichend Verdünnungsmittel für bis zu 30 Proben á 20 Millionen Zellen bei einem Endfärbevolumen von 2 ml und einer Endkonzentration von 2 x 10-6 M PKH26-Farbstoff. Die optimale Farbstoff- und Zellkonzentration muss je nach Zelltyp(en) und Versuchszweck vom Anwender bestimmt werden.
Anwendung
Dieses Kit ist für die allgemeine Zellmembranmarkierung vorgesehen, einschließlich in der In-vitro-Zellmarkierung, in In-vitro-Proliferationsstudien und in der langzeitigen In-vivo-Beobachtung.
Verlinkung
Zusätzliche technische Informationen zu PKH und CellVue® Zelllinker-Fluoreszenzfarbstoffen einschließlich einer umfassenden Bibliografie finden Sie hier
Rechtliche Hinweise
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Diluent C 60 mL
  • PKH26 Cell Linker in Ethanol .2 mL
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mingli Han et al.
Cell death & disease, 11(1), 43-43 (2020-01-24)
Trastuzumab is commonly used in the treatment of human epidermal growth factor receptor-2 positive (HER-2+) breast cancer, but its efficacy is often limited by the emergence of chemoresistance. Recent studies indicate that exosomes act as vehicles for exchange of genetic
Lars T van der Veken et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(1), 92-101 (2008-12-26)
Killer Ig-like receptors (KIR) are expressed by human NK cells and T cells. Although Ag-specific cytolytic activity and cytokine production of KIR(+) T cells can be inhibited by KIR ligation, the effect of KIR on proliferation is unclear. KIR(+) T
Andres Jerez et al.
Blood, 122(14), 2453-2459 (2013-08-09)
Large granular lymphocyte leukemia (LGL) is often associated with immune cytopenias and can cooccur in the context of aplastic anemia (AA) and myelodysplastic syndromes (MDS). We took advantage of the recent description of signal transducer and activator of transcription 3
Chuang Gao et al.
Aging, 11(24), 12147-12164 (2019-12-17)
Exosomes are small (30-150 nm diameter) lipid bilayer-enclosed vesicles found in all bodily fluids. We investigated whether exosomes play a role in chronic subdural hematoma (CSDH). Exosomes were identified and characterized using transmission electron microscopy and NanoSight particle tracking. The
Ronan Jambou et al.
PLoS pathogens, 6(7), e1001021-e1001021 (2010-08-06)
Cerebral malaria, a major cause of death during malaria infection, is characterised by the sequestration of infected red blood cells (IRBC) in brain microvessels. Most of the molecules implicated in the adhesion of IRBC on endothelial cells (EC) are already
Artikel
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
Fragen
  1. Is it possible to dual label RBCs with PKH dyes?
    Is it possible to dual label RBCs with PKH dyes?
    1 Antwort
    1. Hilfreich?