MAK317
Sorbitol Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup