Merck
MAK190
Sigma-Aldrich
ATP-Assay-Kit
Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests
Synonym(e):
Adenosintriphosphat-Assay-Kit
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cancer; neurological disorders
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Adenosintriphosphat (ATP) ist ein Nukleosidtriphosphat, das ausschließlich im Mitochondrium gebildet wird. Es ist ein hochenergetisches Molekül, das als Energiewährung in allen lebenden Systemen beschrieben wird. Die in der Phosphatbindung von ATP enthaltene chemische Energie treibt die meisten Zellprozesse an.[1][2] Genetische Erkrankungen wie Lebersche Optikusatrophie,[2] Leigh-Syndrom, Neuropathie, Ataxie und Retinopathia pigmentosa [3] beeinträchtigen die Bildung von ATP im Mitochrondrium.
Anwendung
Das ATP-Assay-Kit wird eingesetzt, um die ATP-Konzentration mittels fluorometrischem Nachweis von ATP in Proben zu quantifizieren.[4]
Eignung
Geeignet für die Bestimmung von ATP in Proben wie Tiergewebe- und Zellkulturproben.
Prinzip
Das kalorimetrische/fluorometrische ATP-Assay-Kit ist ein empfindlicher Assay zur Bestimmung von ATP in verschiedenen Proben (im Bereich von 2 bis 10 nmol/Well für den kalorimetrischen Assay und von 20 bis 1.000 pmol/Well für den fluorometrischen Assay). Die ATP-Konzentration wird mit phosphorylierendem Glycerin bestimmt, was zu einem kalorimetrischen (570 nm) oder fluorometrischen (lex = 535/lem = 587 nm) Produkt führt, das proportional zu der vorhandenen Menge an ATP ist.
Sonstige Hinweise
Der fluorometrische Assay ist 10- bis 100-fach empfindlicher als der kalorimetrische Assay.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • ATP Assay Buffer
  • ATP Probe, in DMSO
  • ATP Converter
  • Developer Mix
  • ATP Standard, 1.0 μmole
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
E Alirol et al.
Oncogene, 25(34), 4706-4716 (2006-08-08)
Mitochondria are key players in several cellular functions including growth, division, energy metabolism, and apoptosis. The mitochondrial network undergoes constant remodelling and these morphological changes are of direct relevance for the role of this organelle in cell physiology. Mitochondrial dysfunction
Brock A Humphries et al.
Breast cancer research : BCR, 22(1), 60-60 (2020-06-07)
Mitochondrial dynamics underlies malignant transformation, cancer progression, and response to treatment. Current research presents conflicting evidence for functions of mitochondrial fission and fusion in tumor progression. Here, we investigated how mitochondrial fission and fusion states regulate underlying processes of cancer
Melatonin Balance the Autophagy and Apoptosis by Regulating UCP2 in the LPS-Induced Cardiomyopathy.
Pan P, et al.
Molecules (Basel), 23(3), 675-675 (2018)
Sara Babaei-Kouchaki et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 393(7), 1187-1195 (2020-01-22)
Because of limitation of doxorubicin (DOX) clinical application in chemotherapy due to its cardiotoxicity, finding new strategies to reduce DOX challenge and improve patients' outcomes is crucial. Due to positive cardiovascular impacts of troxerutin (TXR), here we have investigated the
Sandra Aurora Niño et al.
ACS chemical neuroscience, 10(1), 323-336 (2018-08-25)
Worldwide, every year there is an increase in the number of people exposed to inorganic arsenic (iAs) via drinking water. Human populations present impaired cognitive function as a result of prenatal and childhood iAs exposure, while studies in animal models
Fragen
1-5 von 5 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. What is the chemical composition of the reagents?
    1 Antwort
    1. The chemical composition of these reagents is proprietary.
      Hilfreich?
  4. Dear sir, We are interested in quantification of ATP levels "ATP Assay Kit" Cat.No:MAK190. Protocol recommends that cells should be deproteinized using 10kDa MWCO spin filter, but no protocol is mentioned. Can you Please send us protocol for the same.
    1 Antwort
    1. The Datasheet can be accessed in the DOCUMENTATION section under 'More Documents'. Please see the Datasheet below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/262/439/mak190bul.pdf
      Hilfreich?
  5. What is the chemical composition of the reagents?
    1 Antwort
    1. The chemical composition of these reagents are proprietary. Please see the link below to review the Product datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/262/439/mak190bul.pdf
      Hilfreich?