Merck
MAK183
Sigma-Aldrich
PDH-Aktivitätassay-Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonym(e):
Pyruvatdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders; cancer
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Pyruvatdehydrogenase (PDH) ist ein Mitochondrienenzym, das die Umwandlung von Pyruvat in Acetyl-CoA und CO2 katalysiert. Darüber hinaus verbindet sie die Signalwege von Tricarbonsäure (TCA) und Glycolyse. Das Enzym wird durch Phosphorylierung gehemmt und durch Dephosphorylierung aktiviert. PDH-Mutationen wurden mit einem Pyruvatdehydrogenasemangel (der zu Laktatazidose und neurologischen Störungen führt) und dem Leigh-Syndrom in Verbindung gebracht. PDH ist außerdem an der Onkogen-induzierten Seneszenz beteiligt. PDH-Messungen können Einblick in Stoffwechselfunktionen und Onkogenese geben.
Anwendung
Das PDH-Aktivitätsassay-Kit wird für die Bestimmung der Aktivität von Pyruvatdehydrogenase verwendet.
Eignung
Geeignet für die Bestimmung der PDH-Aktivität in einer Vielzahl von biologischen Proben, wie Zell- und Gewebekulturüberständen und aufgereinigten Mitochondrien.
Prinzip
Die Pyruvatdehydrogenase-Aktivität wird durch eine gekoppelte Enzymreaktion bestimmt, die zu einem kolorimetrischen Produkt (450 nm) führt, das proportional zur vorhandenen enzymatischen Aktivität ist. Eine Pyruvatdehydrogenase-Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1,0 mmol NADH pro Minute bei 37 °C generiert.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • PDH Assay Buffer
  • PDH Substrate
  • PDH Developer
  • NADH Standard
  • PDH Positive Control
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Citric Acid Cycle Oxidizes Two-Carbon Units
Berg J M, et al.
Biochemistry (2002)
Minfeng Ying et al.
The Journal of biological chemistry, 294(24), 9615-9630 (2019-05-02)
Whether growing cancer cells prefer lactate as a fuel over glucose or vice versa is an important but controversial issue. Labeling of tricarboxylic acid (TCA) cycle intermediates with glucose or lactate isotope tracers is often used to report the relative
The spectrum of pyruvate dehydrogenase complex deficiency: clinical, biochemical and genetic features in 371 patients.
Patel K P, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 106(3), 385-394 (2012)
Pharmacological Blockade of Cannabinoid CB1 Receptors in Diet-Induced Obesity Regulates Mitochondrial Dihydrolipoamide Dehydrogenase in Muscle.
Arrabal S, et al
PLoS ONE, 10(12), e0145244-e0145244 (2015)
Carine Lindquist et al.
PloS one, 14(9), e0222558-e0222558 (2019-09-25)
A fatty acid analogue, 2-(tridec-12-yn-1-ylthio)acetic acid (1-triple TTA), was previously shown to have hypolipidemic effects in rats by targeting mitochondrial activity predominantly in liver. This study aimed to determine if 1-triple TTA could influence carbohydrate metabolism. Male Wistar rats were