M8948
Monoclonal Anti-Myocardin antibody produced in mouse
~2.0 mg/mL, clone MCR54, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-MYCD, Anti-MYOCD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MCR54, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~150 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~2.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2.5-5 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing myocardin
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYOCD(93649)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2