Merck
M8500
Supelco
Mescalin -hydrochlorid
Synonym(e):
3,4,5-Trimethoxyphenethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
SMILES String
Cl.COc1cc(CCN)cc(OC)c1OC
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem./physiol. Wirkung
Halluzinogen, ursprünglich aus Peyote isoliert; nichtselektiver Serotonin-Rezeptor-Agonist
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)