Wichtige Dokumente
M8072
Anti-Mucolipin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone MLN128, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-MCOLN1, Anti-ML4, Anti-MLIV, Anti-MST080, Anti-MSTP080, Anti-Mucolipidin, Anti-TRP-ML1, Anti-TRPM-L1, Anti-TRPML1, Anti-Transient receptor potential cation channel, mucolipin subfamily, member 1
Größe auswählen
378,70 €
Listenpreis541,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
378,70 €
Listenpreis541,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MLN128, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~110 kDa (additional bands may be observed)
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~2.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using membrane fraction of HEK-293T expressing human mucolipin-1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MCOLN1(57192)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)