Wichtige Dokumente
M7639
5-Methoxy-2-methylindolyl-3-essigsäure
Synonym(e):
2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)-essigsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Milan Soskić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4595-4600 (2007-05-08)
The plant hormone, indole-3-acetic acid (IAA), and its ring-substituted derivatives have recently attracted attention as promising pro-drugs in cancer therapy. Here we present relative binding constants to human serum albumin for IAA and 34 of its derivatives, as obtained using