Wichtige Dokumente
M6913
Myelin Basic Protein Fragment 4-14
≥95% (HPLC)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Zusammensetzung
Peptide content, ≥65%
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(N)CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C60H103N21O17/c1-32(2)28-42(58(97)98)78-53(92)41(29-33-15-17-34(84)18-16-33)77-50(89)37(11-4-6-24-62)74-54(93)43(30-82)79-51(90)38(12-7-25-70-59(66)67)73-52(91)39(20-22-47(65)86)75-55(94)44(31-83)80-56(95)45-14-9-27-81(45)57(96)40(13-8-26-71-60(68)69)76-49(88)36(10-3-5-23-61)72-48(87)35(63)19-21-46(64)85/h15-18,32,35-45,82-84H,3-14,19-31,61-63H2,1-2H3,(H2,64,85)(H2,65,86)(H,72,87)(H,73,91)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,88)(H,77,89)(H,78,92)(H,79,90)(H,80,95)(H,97,98)(H4,66,67,70)(H4,68,69,71)
InChIKey
KISWVXRQTGLFGD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Mbp(17196)
Amino Acid Sequence
Substrate
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?