M6762
1-Methyl-2-pyrrolidon
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Selbstzündungstemp.
518 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: miscible 0.1 mL/mL, clear, colorless (10%, v/v)
H2O: miscible
acetone: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethyl acetate: miscible
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter