Wichtige Dokumente
M6317
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine-5′-(γ-thio)triphosphate triethylammonium salt solution
≥90% (HPLC), aqueous solution
Synonym(e):
MANT-GTPγS
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Form
aqueous solution
Farbe
colorless
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Einheitendefinition
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?