Merck
M3127
Sigma-Aldrich
S-Methylisothioharnstoff -sulfat (Salz)
Synonym(e):
S-Methylthiuronium-sulfat, S-Methylisothioharnstoff -hemisulfat (Salz), SMT
About This Item
Lineare Formel:
HN=C(NH2)SCH3 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.19
Beilstein:
3717365
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
mp (Schmelzpunkt)
240-241 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... NOS2(4843)
Biochem./physiol. Wirkung
Wirksamer als NMMA als Inhibitor von induzierbarer NO-Synthetase (iNOS).
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - Solvent
Flammpunkt (°C)
87 °C - Solvent