Wichtige Dokumente
M2901
Molsidomin
Synonym(e):
N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnonimin
About This Item
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)N=C1O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
InChIKey
XLFWDASMENKTKL-NTMALXAHSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?