Merck
M052080
Sigma-Aldrich
DMT-dl-phosphoramidit
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
DMT-dl-amidit
Größe auswählen
0.25 G
124,00 €
124,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.25 G
124,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H47N6O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
754.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
124,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C40H47N6O7P/c1-27(2)46(28(3)4)54(51-22-10-21-41)53-34-23-36(45-26-44-37-38(45)42-25-43-39(37)47)52-35(34)24-50-40(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(48-5)18-14-30)31-15-19-33(49-6)20-16-31/h7-9,11-20,25-28,34-36H,10,22-24H2,1-6H3,(H,42,43,47)/t34-,35+,36+,54?/m0/s1
InChIKey
ZKGZROFWRPJVEB-XZYUMQGLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)