Merck
M042030
Sigma-Aldrich
Biotin-Phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
Biotin-Amidit
Größe auswählen
0.1 G
153,00 €
0.25 G
295,00 €
153,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.1 G
153,00 €
0.25 G
295,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H64N5O8PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
878.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
153,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥96% (31P-NMR)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
Kompatibilität
configured for ABI
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O8PS/c1-34(2)51(35(3)4)60(58-27-12-25-47)59-32-31-57-30-29-56-28-26-48-43(52)16-11-10-15-42-44-41(33-61-42)50(45(53)49-44)46(36-13-8-7-9-14-36,37-17-21-39(54-5)22-18-37)38-19-23-40(55-6)24-20-38/h7-9,13-14,17-24,34-35,41-42,44H,10-12,15-16,26-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,60?/m0/s1
InChIKey
WSDQYLGSIUJJRU-ZMKGMYJVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biotin-Phosphoramidit ist ein Reagens, das zum direkten Einbringen einer Biotinmarkierung an der 5′-Hydroxygruppe der terminalen Nukleosidbase durch eine p-Aminophenyl-Spacergruppe während der Oligonukleotidsynthese verwendet wird. Mit Biotin markierte Oligonukleotide sind bei DNA-Einfang- und -Nachweis-Anwendungen aufgrund ihrer besonders hohen Sensitivität und starken, spezifischen Bindungsaffinität für Avidin- und Streptavidinproteine besonders beliebt. Biotinbasierte Nachweisverfahren werden von Forschenden häufig eingesetzt. Die Biotinmarkierung ist mit PCR und den meisten Hybridisierungsverfahren kompatibel.
Hauptmerkmale von Biotin-Phosphoramidit
  • Verhält sich wie jedes Standard-Phosphoramidit im DNA-Synthesizer
  • Ist in Acetonitril gut löslich
  • Biotin-Verbindung mit einer Dimethoxytrityl(DMT)-Gruppe an der Ringstruktur, die eine Bestimmung der Kupplungsausbeute und tritylselektive Aufreinigung ermöglicht
  • Ein langer, wasserkompatibler Linker-Arm gewährleistet maximale Sensitivität
  • Bietet eine Kupplungseffizienz von mindestens 95 %Das Produkt ist für ABI Synthesizer ausgelegt
Rechtliche Hinweise
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)