Merck
M021030
Sigma-Aldrich
MMT-Hexylaminolinker-Phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
MMT-Hexylaminolinker-Amidit
Größe auswählen
0.25 G
130,00 €
130,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.25 G
130,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H48N3O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
589.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
130,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥97% (reversed phase HPLC)
≥98% (31P-NMR)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
Kompatibilität
configured for ABI
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
InChIKey
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)