Merck
L9276
Sigma-Aldrich
Lys-Pro hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCCCC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)