Wichtige Dokumente
L9170
Lipodisq®
Styrene: Maleic Anhydride Copolymer 3:1, Pre-hydrolyzed, powder, from synthetic
Synonym(e):
Lipid nanoparticle, Liposomal delivery system
Größe auswählen
235,90 €
Listenpreis337,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am03. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
235,90 €
Listenpreis337,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am03. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
98-100%
Form
powder
Mol-Gew.
9500 Da
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place
Keep in a dry place)
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Lipodisq® polymers contain styrene and maleic acid monomer units. This product is the pre-hydrolyzed form of the SMA polymer, with styrene and maleic acid monomers. These polymer-lipid complexes are mainly generated by detergent-free methods.[1]
Functional pH range: 6.0 - 9.0
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)