Wichtige Dokumente
L8875
L-Leucin-ethylester -hydrochlorid
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C8H17NO2.ClH/c1-4-11-8(10)7(9)5-6(2)3;/h6-7H,4-5,9H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
NOUDPBCEONUCOV-FJXQXJEOSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)