61850
L-Leucin-ethylester -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (AT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +18.0±1°, c = 5% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C8H17NO2.ClH/c1-4-11-8(10)7(9)5-6(2)3;/h6-7H,4-5,9H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
NOUDPBCEONUCOV-FJXQXJEOSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable