Merck
L8510
Sigma-Aldrich
(+)-Longifolen
Synonym(e):
(1R,2S,7S,9S)-3,3,7-Trimethyl-8-methylentricyclo[5.4.0.02.9]undecan, Junipen, Kuromatsuen, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-Decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylen-1,4-methanoazulen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
Beilstein:
2044263
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
254 °C/706 mmHg (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CCC[C@]2(C)C3CCC(C13)C2=C
InChI
1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11?,12?,13?,15-/m0/s1
InChIKey
PDSNLYSELAIEBU-WOFVOEOOSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)