Wichtige Dokumente
58924
(−)-Isolongifolen
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1R)-2,2,7,7-Tetramethyl-tricyclo[6.2.1.01.6]undec-5-en
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −138±2°, c = 1% in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.499
bp
255-256 °C
Dichte
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CCC=C2C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)8-5-6-12-14(3,4)11-7-9-15(12,13)10-11/h6,11H,5,7-10H2,1-4H3/t11-,15-/m0/s1
InChIKey
CQUAYTJDLQBXCQ-NHYWBVRUSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)