L135
L-741,626
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-3-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidinyl]methylindole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
ethanol: 24 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC1(CCN(CC1)Cc2c[nH]c3ccccc23)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C20H21ClN2O/c21-17-7-5-16(6-8-17)20(24)9-11-23(12-10-20)14-15-13-22-19-4-2-1-3-18(15)19/h1-8,13,22,24H,9-12,14H2
InChIKey
LLBLNMUONVVVPG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable