Wichtige Dokumente
I8657
Interferon α from rat
≥95%, recombinant, expressed in bacteria, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IFN-α
Größe auswählen
792,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
792,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in bacteria
Assay
≥95%
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~19 kDa
Verpackung
pkg of 1 vial
Konzentration
300,000-800,000,000 units/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
rat ... Ifna_mapped(24480)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?