Merck
I4259
Sigma-Aldrich
Jodoethan
Synonym(e):
Ethyliodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.97
Beilstein:
505934
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdichte
5.38 (vs air)
Dampfdruck
100 mmHg ( 18 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)