Merck
HT1102128
Sigma-Aldrich
Eosin-Y-Lösung, wässrig
Größe auswählen
4 L
320,00 €
320,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 L
320,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116124
NACRES:
NA.47
320,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
0.5 % (w/v) in water
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Zytoplasmatische Gegenfärbung für allgemeine Zwecke. Zur Verwendung bei Hämatoxylin- und Eosin-Färbeverfahren.
Sonstige Hinweise
Zertifiziertes Eosin Y, 0,5 % (w/v) in Wasser. Nicht angesäuert.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)