Merck
HS8881C
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
Größe auswählen
1 EACH
42,90 €
42,90 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
42,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
42,90 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
blue
Leistungsmerkmale
fits beaker size 500 to 2000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS8881C
Allgemeine Beschreibung
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)