HS206204
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
Größe auswählen
53,70 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
53,70 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
acrylic
clear
Leistungsmerkmale
to hold 4 pipette(s)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS206204
L × B × H
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
- Designed to hold most major pipette brands
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)