Merck
HS15907
Spatula with Scraper Round End & Tapered Flat End
stainless steel
Größe auswählen
1 EACH
11,40 €
11,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
11,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.71
11,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Materialien
stainless steel
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS15907
L × B
195 mm × 7.9 mm
Allgemeine Beschreibung
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Mirror finish with round flat and tapered flat ends
  • Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)