HPA041309
Anti-BICD1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-Bicaudal d homolog 1 (Drosophila)
Größe auswählen
541,00 €
Größe auswählen
About This Item
541,00 €
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Immunogene Sequenz
YRQSRVTRSGSLKGPDDPRGLLSPRLARRGVSSPVETRTSSEPVAKESTEASKEPSPTKTPTISPVITAPPSSPVLDTSDIRKE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BICD1(636)
Allgemeine Beschreibung
BICD1 protein interacts with:
- RAB6A (anti-RAB6A HPA059131)
- STAT3 (anti-STAT3 HPA001671)
- MAPK14 (anti-MAPK14 SAB4300499)
Immunogen
Anwendung
Anti-BICD1 antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunofluorescence.
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)