HPA024679
Anti-TONSL antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-I-kappa-B-related protein, Anti-IkappaBR, Anti-Inhibitor of kappa B-related protein, Anti-NF-kappa-B inhibitor-like protein 2, Anti-NFKBIL2, Anti-Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor-like 2
Größe auswählen
541,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
541,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Immunogene Sequenz
WNRRNDMGETLLHRACIEGQLRRVQDLVRQGHPLNPRDYCGWTPLHEACNYGHLEIVRFLLDHGAAVDDPGGQGCEGITPLHDALNCGHFEVAELLLERGASVTLRTRK
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFKBIL2(4796)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Anti-TONSL antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.[1]
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)