HPA021527
Anti-MCM3AP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-GANP, Anti-KIAA0572, Anti-Map80, Anti-SAC3
Größe auswählen
541,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
541,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Immunogene Sequenz
HEPAEDSDPLSRGDHPPDKRPVRLNRPRGGTLFGRTIQDVFKSNKEVGRLGNKEAKKETGFVESAESDHMAIPGGNQSVLAPSRIPGVNKEEETESREKKEDSLRGTPARQSNRSESTDSLGGLSPSEVTAIQCKNIPDYL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MCM3AP(8888)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
The functional interaction between MCM3AP and glucocorticoid receptor regulates cell proliferation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)