Wichtige Dokumente
H8164
Anti-dimethyl, phospho-Histone H1.4 (diMe-Lys26. pSer27) in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-H1.4K26me2S27p, Anti-H1K26me2S27p
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys26), phosphorylation (pSer27)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H1E(3008)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)