H7414
Anti-HIP14 in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Huntingtin-Interacting Protein 14, Anti-zinc finger, DHHC domain containing 17 (ZDHHC17), HSPC294, Huntingtin interacting protein 3 (HIP3), Huntingtin interacting protein H (HYPH), KIAA0946
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~75 kDa (mouse)
antigen ~78 kDa (human)
Speziesreaktivität
mouse, canine, human, rat, bovine
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of HEK-293T cells expressing human HIP14 and mouse brain extracts (P2 membrane fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZDHHC17(23390)
mouse ... Zdhhc17(320150)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)