H7041
Interleukin-2 human
IL-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin tested
Synonym(e):
Interleukin-2, human, T-Zell-Wachstumsfaktor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤5.0 ng/mL ED50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
monomer 15 kDa (glycosylated)
Verpackung
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL2(3558)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.