H3128
Calconcarbonsäure
suitable for use as an indicator for the titration of calcium
Synonym(e):
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoesäure, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-2-darbonsäure, Cal-Red™, HHSNN, Patton-Reeder-Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
300 °C
Löslichkeit
1 M NaOH: 10 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)c1cc2ccccc2c(N=Nc3c(O)cc(c4ccccc34)S(O)(=O)=O)c1O
InChI
1S/C21H14N2O7S/c24-16-10-17(31(28,29)30)13-7-3-4-8-14(13)18(16)22-23-19-12-6-2-1-5-11(12)9-15(20(19)25)21(26)27/h1-10,24-25H,(H,26,27)(H,28,29,30)/b23-22-
InChIKey
MVQBFZXBLLMXGS-FCQUAONHSA-N
Anwendung
Qualität
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable