H1404
Hepatocyte Growth Factor human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
Größe auswählen
466,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
466,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
1.0-20.0 ng/mL
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
~80 kDa
Verpackung
pkg of 5x5 μg
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<1.0 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HGF(3082)
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Hepatocyte growth factor (HGF) is a potent mitogen for hepatocytes and a variety of other cells, including endothelial and epithelial cells, melanocytes, and keratinocytes.