Wichtige Dokumente
H0537
HIS-Select® HF-Nickel-Affinitätsgel
Synonym(e):
Ni-NTA HF resin
Größe auswählen
97,20 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
97,20 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Form
suspension
Qualitätsniveau
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Matrix
Highly cross-linked 6% Beaded Agarose
Kapazität
15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High selectivity for higher purity
- Unique non-charged hydrophilic linkage reduced non-specific binding
- Binding Capacity for histidine-tagged protein (His-tag protein) is greater than 15 mg/mL
- Highly cross-linked agarose matrix allows for purification under higher pressures
- Binding under denaturing or non-denaturing conditions
- One-step purification
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory Tract
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
88.0 °F
Flammpunkt (°C)
31.1 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Untersuchen Sie Protein-Protein-Interaktionen im Reagenzglas mithilfe von Pulldown-Assays, bei denen Methoden wie Affinität, GST-Pulldown, TAP und Co-Immunpräzipitation zum Einsatz kommen.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.