Wichtige Dokumente
GW22495
Anti-Interleukin-6 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BSF2, Anti-CDF, Anti-HGF, Anti-HSF, Anti-IFN-beta-2, Anti-IFNB2, Anti-IL-6
Größe auswählen
358,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
358,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Genway 15-288-22495
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL6(3569)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)