Merck
GE80-6467-79
GE equilibration tubes
Größe auswählen
12 EA
67,66 €
67,66 €
Listenpreis79,60 €Sparen Sie 15%
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
67,66 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
67,66 €
Listenpreis79,60 €Sparen Sie 15%
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 80-6467-79
Cytiva Article No. 80-6467-79
Allgemeine Beschreibung
Provides a convenient means of equilibrating 18 cm or 24 cm long immobilized pHgradient gel (IPG) strips.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)