GE28-9065-61
Superdex® 200 5/150 GL
Cytiva 28-9065-61, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 13 μm avg. part. size
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass column
polypropylene filter
Mol-Gew.
10000-600000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9065-61
Parameter
0.15-0.6 mL/min flow rate
1.5 Mpa (217 psi)
4-50 mL sample volume
Bettvolumen
3 mL
Säule L × ID
15 cm × 5 mm
Matrix
dextran composite
Durchschnittliche Teilgröße
13 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Lagerung und Haltbarkeit