Merck
GE17-5156-01
HiTrap® Q Fast Flow
Cytiva 17-5156-01, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
HiTrap Q-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
ligand
quaternary amine
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5156-01
Parameter
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
2-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
HiTrap® Q FF ist mit Q Sepharose Fast Flow vorgefüllt und ist ein starker Anionenaustauscher für Proteinaufreinigungen im kleinen Maßstab sowie für das Screening von Bindungs- und Elutionsbedingungen.
Q, SP, DEAE und CM Sepharose Fast Flow basieren auf einer robusten 6%igen, hochgradig quervernetzten Agarose-Bead-Matrix mit guten Fließeigenschaften und hohen Ladekapazitäten. ANX Sepharose 4 Fast Flow (hohe Sub.) basiert auf 4%igen, hochgradig quervernetzten Agarose-Beads. Dadurch ergibt sich ein Medium mit höherer Porosität, das besonders für die Aufreinigung von Proteinen mit hoher Molekularmasse nützlich ist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktisch und kostengünstig für schnelle und einfache Ionenaustauschtrennungen, entweder einzeln oder in Serie.
  • Der Branchenstandard für die Ionenaustausch-Chromatographie.
  • Hohe Flussraten und gutes Aufskalierungspotenzial.
  • Wenn die Selektivität eines starken Ionenaustauschers unzureichend ist, einen schwächeren Ionenaustauscher verwenden.
  • Berechenbare Aufskalierung
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
Protokolle
This page shows how to purify ATPases, adenylate cyclases, protein kinases, phosphodiesterases and neurotransmitters by affinity chromatography using Calmodulin Sepharose 4B from Cytiva.
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Alle anzeigen