Merck
GE10600086
Amersham Hybond® P Membranen für Western Blot, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 100 mm × 100 mm, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600086
Blatt B × L
100 mm × 100 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PVDF-Membranen haben eine höhere mechanische Festigkeit als NC-Membranen und eignen sich daher besser für Western-Blot-Anwendungen, die das Strippen und Neuverproben von Membranen erfordern. Darüber hinaus weisen PVDF-Membranen im Vergleich zu NC-Membranen eine höhere Proteinbindungskapazität auf, allerdings mit einer Tendenz zu einem höheren Hintergrund.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Protein binding capacity over 200 µg/cm2 for easy signal detection
  • High protein retention even after harsh washing steps.
  • High protein capture during transfer minimizes sample loss.
  • Available in popular precut sizes for your application.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.