Merck
GE10600015
Amersham Protran® Membranen für Western-Blotting, Nitrozellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Nitrozellulose-Blotting-Membran, Nitrozellulose-Membran auf einem Träger
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600015
Walze B × L
300 mm × 4 m
Porengröße
0.2 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Amersham Protran® Supported Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting sind robuste Protein-Blotting-Membranen, die aus verstärkter Nitrocellulose bestehen und mehrmals wiederverwendet werden können.
Anwendung
Amersham Protran® Supported Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting sind für folgende Anwendungen geeignet:
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazität.
  • Vielseitiges, robustes und ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Optimal für Anwendungen, bei denen Stripping und Reprobing erforderlich ist.
  • Geeignet für Proteine mit einem breiten Spektrum an Molekulargewichten.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.